missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human DSTN Protein

A cDNA sequence encoding the DSTN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11707-20ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15908108

  • 212.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

DSTN Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MASGVQVADE VCRIFYDMKV RKCSTPEEIK KRKKAVIFCL SADKKCIIVE EGKEILVGDV GVTITDPFKH FVGMLPEKDC RYALYDASFE TKESRKEELM FFLWAPELAP LKSKMIYASS KDAIKKKFQG IKHECQANGP EDLNRACIAE KLGGSLIVAF EGCPVLEHHH HHH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The DSTN solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales