Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DR6 / TNFRSF21 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DR6 / TNFRSF21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6815-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056040
  • 1180.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
28-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_055267.1
DR6 / TNFRSF21 Protein
500 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
27242
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TNFRSF21
Recombinant Protein
E. coli
RKSSRTLKKG PRQDPSAIVE KAGLKKSMTP TQNREKWIYY CNGHGIDILK LVAAQVGSQW KDIYQFLCNA SEREVAAFSN GYTADHERAY AALQHWTIRG PEASLAQLIS ALRQHRRNDV VEKIRGLMED TTQLETDKLA LPMSPSPLSP SPIPSPNAKL ENSALLTVEP SPQDKNKGFF VDESEPLLRC DSTSSGSSAL SRNGSFITKE KKDTVLRQVR LDPCDLQPIF DDMLHFLNPE ELRVIEEIPQ AEDKLDRLFE IIGVKSQEAS QTLLDSVYSH LPDLL