missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Dr1-associated corepressor Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dr1-associated corepressor, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8494-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16054931

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_006433.2
Dr1-associated corepressor Protein
Research Use Only
DRAP1
Recombinant Protein
E. coli
KKKKYNARFP PARIKKIMQT DEEIGKVAAA VPVIISRALE LFLESLLKKA CQVTQSRNAK TMTTSHLKQC IELEQQFDFL KDLVASVPDM QGDGEDNHMD GDKGARRGRK PGSGGRKNGG MGTKSKDKKL SGTDSEQEDE SEDTDTDGEE ETSQPPPQAS HPSAHFQSPP TPFLPFASTL PLPPAPPGPS APDEE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10589
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales