Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DPPA3 Protein
A cDNA sequence encoding the DPPA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre DPPA3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15948078
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11698-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15928078
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11698-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15938078
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11698-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
DPPA3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
DPPA3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDPSQFN PTYIPGSPQM LTEENSRDDS GASQISSETL IKNLSNLTIN ASSESVSPLS EALLRRESVG AAVLREIEDE WLYSRRGVRT LLSVQREKMA RLRYMLLGGV RTHERRPTNK EPKGVKKESR PFKCPCSFCV SNGWDPSENA RIGNQDTKPL QP
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.