Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Docking protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Docking protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8017-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052181
  • 253.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
19-09-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001184189.1
Docking protein 1
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1796
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
DOK1
Recombinant Protein
E. coli
MDGAVMEGPL FLQSQRFGTK RWRKTWAVLY PASPHGVARL EFFDHKGSSS GGGRGSSRRL DCKVIRLAEC VSVAPVTVET PPEPGATAFR LDTAQRSHLL AADAPSSAAW VQTLCRNAFP KGSWTLAPTD NPPKLSALEM LENSLYSPTW EGSQFWVTVQ RTEAAERCGL HGSYVLRVEA ERLTLLTVGA QSQILEPLLS WPYTLLRRYG RDKVMFSFEA GRRCPSGPGT FTFQTAQGND IFQAVETAIH RQKAQGKAGQ GHDVLRADSH EGEVAEGKLP SPPGPQELLD SPPALYAEPL DSLRIAPCPS QDSLYSDPLD STSAQAGEGV QRKKPLYWDL YEHAQQQLLK AKLTDPKEDP IYDEPEGLAP VPPQGLYDLP REPKDAWWCQ ARVKEEGYEL PYNPATDDYA VPPPRSTKPL LAPKPQGPAF PEPGTATGSG IKSHNSALYS QVQKSGASGS WDCGLSRVGT DKTGVKSEGS T