Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNTTIP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNTTIP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5942-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918839
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_443183.1
DNTTIP1 Protein
Research Use Only
DNTTIP1
Recombinant Protein
E. coli
MGATGDAEQP RGPSGAERGG LELGDAGAAG QLVLTNPWNI MIKHRQVQRR GRRSQMTTSF TDPAISMDLL RAVLQPSINE EIQTVFNKYM KFFQKAALNV RDNVGEEVDA EQLIQEACRS CLEQAKLLFS DGEKVIPRLT HELPGIKRGR QAEEECAHRG SPLPKKRKGR PPGHILSSDR AAAGMVWKPK SCEPIRREGP KWDPARLNES TTFVLGSRAN KALGMGGTRG RIYIKHPHLF KYAADPQDKH WLAEQHHMRA TGGKMAYLLI EEDIRDLAAS DDYRGCLDLK LEELKSFVLP SWMVEKMRKY METLRTENEH RAVEAPPQT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
116092
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol