Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNALI1 Protein
A cDNA sequence encoding the DNALI1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre DNALI1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15938058
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11691-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15928058
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11691-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15918058
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11691-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
DNALI1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
DNALI1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVTANKA HTGQGSCWVA TLASAMIPPA DSLLKYDTPV LVSRNTEKRS PKARLLKVSP QQPGPSGSAP QPPKTKLPST PCVPDPTKQA EEILNAILPP REWVEDTQLW IQQVSSTPST RMDVVHLQEQ LDLKLQQRQA RETGICPVRR ELYSQCFDEL IREVTINCAE RGLLLLRVRD EIRMTIAAYQ TLYESSVAFG MRKALQAEQG KSDMERKIAE LETEKRDLER QVNEQKAKCE ATEKRESERR QVEEKKHNEE IQFLKRTNQQ LKAQLEGIIA PKK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.