missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DnaK Protein
A cDNA sequence encoding the DnaK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2875.00€
Especificaciones
Nombre | DnaK Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15978028
|
enQuireBio™
QP11683-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998028
|
enQuireBio™
QP11683-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15988028
|
enQuireBio™
QP11683-1MG |
1 mg |
2875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
DnaK Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The Heat Shock Protein 70kDa contains 20mM Tris-HCl pH 7.5 and 2mM DTT at a concentration of 1 mg/ml. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAKAAAIGID LGTTYSCVGV FQHGKVEIIA NDQGNRTTPSYVAFTDTERL IGDAAKNQVA LNPQNTVFDA KRLIGRKFGD PVVQSDMKHW PFQVINDGDKPKVQVSYKGD TKAFYPEEIS SMVLTKMKEI AEAYLGYPVT NAVITVPAYF NDSQRQATKDAGVIAGLNVL RIINEPTAAA IAYGLDRTGK GERNVLIFDL GGGTFDVSIL TIDDGIFEVKATAGDTHLGG EDFDNRLVNH FVEEFKRKHK KDISQNKRAV RRLRTACERA KRTLSSSTQA SLEIDSLFEG IDFYTSITRA RFEELCSDLF RSTLEPVEKA LRDAKLDKAQ IHDLVLVGGS TRIPKVQKLL QDFFNGRDLN KSINPDEAVA YGAAVQAAIL MGDKSENVQD LLLLDVAPLSLGLETAGGVM TALIKRNSTI PTKQTQIFTT YSDNQPGVLI QVYEGERAMT KDNNLLGRFELSGIPPAPRG VPQIEVTFDI DANGILNVTA TDKSTGKANK ITITNDKGRL SKEEIERMVQEAEKYKAEDE VQRERVSAKN ALESYAFNMK SAVEDEGLKG KISEADKKKV LDKCQEVISW LDANTLAEKD EFEHKRKELE QVCNPIISGL YQGAGGPGPG GFGAQGPKGG SGSGPTIEEVD | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |