Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA replication complex GINS protein PSF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA replication complex GINS protein PSF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_057179.1
ID de gen (Entrez) 51659
Nombre DNA replication complex GINS protein PSF2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16013641
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8265-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16033641
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8265-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16023641
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8265-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16043641
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8265-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16053641
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8265-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16063641
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8265-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_057179.1
DNA replication complex GINS protein PSF2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
51659
Research Use Only
GINS2
Recombinant Protein
E. coli
MDAAEVEFLA EKELVTIIPN FSLDKIYLIG GDLGPFNPGL PVEVPLWLAI NLKQRQKCRL LPPEWMDVEK LEKMRDHERK EETFTPMPSP YYMELTKLLL NHASDNIPKA DEIRTLVKDM WDTRIAKLRV SADSFVRQQE AHAKLDNLTL MEINTSGTFL TQALNHMYKL RTNLQPLEST QSQDF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.