Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA replication complex GINS protein PSF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA replication complex GINS protein PSF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8265-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053641
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_057179.1
DNA replication complex GINS protein PSF2 Protein
Research Use Only
GINS2
Recombinant Protein
E. coli
MDAAEVEFLA EKELVTIIPN FSLDKIYLIG GDLGPFNPGL PVEVPLWLAI NLKQRQKCRL LPPEWMDVEK LEKMRDHERK EETFTPMPSP YYMELTKLLL NHASDNIPKA DEIRTLVKDM WDTRIAKLRV SADSFVRQQE AHAKLDNLTL MEINTSGTFL TQALNHMYKL RTNLQPLEST QSQDF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51659
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol