Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA repair protein RAD51 homolog 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA repair protein RAD51 homolog 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre DNA repair protein RAD51 homolog 4 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag GST
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16054300 Ver documentos enQuireBio™
QP6579-EC-10UG
10 μg 245.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-07-2020
Añadir a la cesta
16094300 Ver documentos enQuireBio™
QP6579-EC-50UG
50 μg 352.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-07-2020
Añadir a la cesta
16044300 Ver documentos enQuireBio™
QP6579-EC-100UG
100 μg 600.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-07-2020
Añadir a la cesta
16074300 Ver documentos enQuireBio™
QP6579-EC-200UG
200 μg 985.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-07-2020
Añadir a la cesta
16084300 Ver documentos enQuireBio™
QP6579-EC-500UG
500 μg 1715.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-07-2020
Añadir a la cesta
16064300 Ver documentos enQuireBio™
QP6579-EC-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
DNA repair protein RAD51 homolog 4 Protein
GST
Human
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
NP_001136043.1
Recombinant Protein
E. coli
MGVLRVGLCP GLTEEMIQLL RSHRIKTVVD LVSADLEEVA QKCGLSYKAL VALRRVLLAQ FSAFPVNGAD LYEELKTSTA ILSTGIGSLD KLLDAGLYTG EVTEIVGGPG SGKTQVCLCM AANVAHGLQQ NVLYVDSNGG LTASRLLQLL QAKTQDEEEQ AEALRRIQVV HAFDIFQMLD VLQELRGTVA QQVTGSSGTV KVVVVDSVTA VVSPLLGGQQ REGLALMMQL ARELKTLARD LGMAVVVTNH ITRDRDSGRL KPALGRSWSF VPSTRILLDT IEGAGASGGR RMACLAKSSR QPTGFQEMVD IGTWGTSEQS ATLQGDQT
5892
RAD51L3