Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA mismatch repair protein Msh6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA mismatch repair protein Msh6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6388-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052950
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000170.1
DNA mismatch repair protein Msh6 Protein
Research Use Only
MSH6
Recombinant Protein
E. coli
MSRQSTLYSF FPKSPALSDA NKASARASRE GGRAAAAPGA SPSPGGDAAW SEAGPGPRPL ARSASPPKAK NLNGGLRRSV APAAPTSCDF SPGDLVWAKM EGYPWWPCLV YNHPFDGTFI REKGKSVRVH VQFFDDSPTR GWVSKRLLKP YTGSKSKEAQ KGGHFYSAKP EILRAMQRAD EALNKDKIKR LELAVCDEPS EPEEEEEMEV GTTYVTDKSE EDNEIESEEE VQPKTQGSRR SSRQIKKRRV ISDSESDIGG SDVEFKPDTK EEGSSDEISS GVGDSESEGL NSPVKVARKR KRMVTGNGSL KRKSSRKETP SATKQATSIS SETKNTLRAF SAPQNSESQA HVSGGGDDSS RPTVWYHETL EWLKEEKRRD EHRRRPDHPD FDASTLYVPE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2956
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol