missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human DNA ligase 1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA ligase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6308-ye-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16052370

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_000225.1
DNA ligase 1 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3978
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
LIG1
Recombinant Protein
Yeast
MQRSIMSFFH PKKEGKAKKP EKEASNSSRE TEPPPKAALK EWNGVVSESD SPVKRPGRKA ARVLGSEGEE EDEALSPAKG QKPALDCSQV SPPRPATSPE NNASLSDTSP MDSSPSGIPK RRTARKQLPK RTIQEVLEEQ SEDEDREAKR KKEEEEEETP KESLTEAEVA TEKEGEDGDQ PTTPPKPLKT SKAETPTESV SEPEVATKQE LQEEEEQTKP PRRAPKTLSS FFTPRKPAVK KEVKEEEPGA PGKEGAAEGP LDPSGYNPAK NNYHPVEDAC WKPGQKVPYL AVARTFEKIE EVSARLRMVE TLSNLLRSVV ALSPPDLLPV LYLSLNHLGP PQQGLELGVG DGVLLKAVAQ ATGRQLESVR AEAAEKGDVG LVAENSRSTQ RLMLPPPPLT ASGVFSKFRD IARLTGSAST AKKIDIIKGL FVACRHSEAR FIARSLSGRL RLGLAEQSVL AALSQAVSLT PPGQEFPPAM VDAGKGKTAE ARKTWLEEQG MILKQTFCEV PDLDRIIPVL LEHGLERLPE HCKLSPGIPL KPMLAHPTRG ISEVLKRFEE AAFTCEYKYD GQRAQIHALE GGEVKIFSRN QEDNTGKYPD IISRIPKIKL PSVTSFILDT EAVAWDREKK QIQPFQVLTT RKRKEVDASE IQVQVCLYAF DLIYLNGESL VREPLSRRRQ LLRENFVETE GEFVFATSLD TKDIEQIAEF LEQSVKDSCE GLMVKTLDVD ATYEIAKRSH NWLKLKKDYL DGVGDTLDLV VIGAYLGRGK RAGRYGGFLL ASYDEDSEEL QAICKLGTGF SDEELEEHHQ SLKALVLPSP RPYVRIDGAV IPDHWLDPSA VWEVKCADLS LSPIYPAARG LVDSDKGISL RFPRFIRVRE DKQPEQATTS AQVACLYRKQ SQIQNQQGED SGSDPEDTY
Videos
Documentos