missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human DNA ligase 1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA ligase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

218.00€ - 2295.00€

Especificaciones

Nombre DNA ligase 1 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16032370 Ver documentos enQuireBio™
QP6308-YE-100UG
100 μg 530.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16042370 Ver documentos enQuireBio™
QP6308-YE-10UG
10 μg 218.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16052370 Ver documentos enQuireBio™
QP6308-YE-1MG
1 mg 2295.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16062370 Ver documentos enQuireBio™
QP6308-YE-200UG
200 μg 864.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16072370 Ver documentos enQuireBio™
QP6308-YE-500UG
500 μg 1453.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16082370 Ver documentos enQuireBio™
QP6308-YE-50UG
50 μg 310.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

DNA ligase 1 Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_000225.1
Recombinant Protein
Yeast
MQRSIMSFFH PKKEGKAKKP EKEASNSSRE TEPPPKAALK EWNGVVSESD SPVKRPGRKA ARVLGSEGEE EDEALSPAKG QKPALDCSQV SPPRPATSPE NNASLSDTSP MDSSPSGIPK RRTARKQLPK RTIQEVLEEQ SEDEDREAKR KKEEEEEETP KESLTEAEVA TEKEGEDGDQ PTTPPKPLKT SKAETPTESV SEPEVATKQE LQEEEEQTKP PRRAPKTLSS FFTPRKPAVK KEVKEEEPGA PGKEGAAEGP LDPSGYNPAK NNYHPVEDAC WKPGQKVPYL AVARTFEKIE EVSARLRMVE TLSNLLRSVV ALSPPDLLPV LYLSLNHLGP PQQGLELGVG DGVLLKAVAQ ATGRQLESVR AEAAEKGDVG LVAENSRSTQ RLMLPPPPLT ASGVFSKFRD IARLTGSAST AKKIDIIKGL FVACRHSEAR FIARSLSGRL RLGLAEQSVL AALSQAVSLT PPGQEFPPAM VDAGKGKTAE ARKTWLEEQG MILKQTFCEV PDLDRIIPVL LEHGLERLPE HCKLSPGIPL KPMLAHPTRG ISEVLKRFEE AAFTCEYKYD GQRAQIHALE GGEVKIFSRN QEDNTGKYPD IISRIPKIKL PSVTSFILDT EAVAWDREKK QIQPFQVLTT RKRKEVDASE IQVQVCLYAF DLIYLNGESL VREPLSRRRQ LLRENFVETE GEFVFATSLD TKDIEQIAEF LEQSVKDSCE GLMVKTLDVD ATYEIAKRSH NWLKLKKDYL DGVGDTLDLV VIGAYLGRGK RAGRYGGFLL ASYDEDSEEL QAICKLGTGF SDEELEEHHQ SLKALVLPSP RPYVRIDGAV IPDHWLDPSA VWEVKCADLS LSPIYPAARG LVDSDKGISL RFPRFIRVRE DKQPEQATTS AQVACLYRKQ SQIQNQQGED SGSDPEDTY
3978
LIG1