Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA fragmentation factor subunit alpha Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA fragmentation factor subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5929-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918749
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004392.1
DNA fragmentation factor subunit alpha Protein
Research Use Only
DFFA
Recombinant Protein
E. coli
MEVTGDAGVP ESGEIRTLKP CLLRRNYSRE QHGVAASCLE DLRSKACDIL AIDKSLTPVT LVLAEDGTIV DDDDYFLCLP SNTKFVALAS NEKWAYNNSD GGTAWISQES FDVDETDSGA GLKWKNVARQ LKEDLSSIIL LSEEDLQMLV DAPCSDLAQE LRQSCATVQR LQHTLQQVLD QREEVRQSKQ LLQLYLQALE KEGSLLSKQE ESKAAFGEEV DAVDTGISRE TSSDVALASH ILTALREKQA PELSLSSQDL ELVTKEDPKA LAVALNWDIK KTETVQEACE WELALRLQQT QSLHSLRSIS ASKASPPGDL QNPKRARQDP T
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1676
500 μg
Not determined.
Full Length of BC007721
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol