Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA12 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8203-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093251
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001265714.1
DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA12 Protein
Research Use Only
ZNRD1
Recombinant Protein
E. coli
MSVMDLANTC SSFQSDLDFC SDCGSVLPLP GAQDTVTCIR CGFNINVRDF EGKVVKTSVV FHQLGTAMPM SVEEGPECQG PVVDRRCPRC GHEGMAYHTR QMRSADEGQT VFYTCTNCKF QEKEDS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
30834
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol