Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8223-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053381
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055323.2
DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3C Protein
Research Use Only
APOBEC3C
Recombinant Protein
E. coli
MNPQIRNPMK AMYPGTFYFQ FKNLWEANDR DETWLCFTVE GIKRRSVVSW KTGVFRNQVD SETHCHAERC FLSWFCDDIL SPNTKYQVTW YTSWSPCPDC AGEVAEFLAR HSNVNLTIFT ARLYYFQYPC YQEGLRSLSQ EGVAVEIMDY EDFKYCWENF VYNDNEPFKP WKGLKTNFRL LKRRLRESLQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
27350
50 μg
Not determined.
Full Length of BC011739
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol