Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3C, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_055323.2
ID de gen (Entrez) 27350
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen APOBEC3C
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16003381
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8223-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16023381
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8223-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16013381
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8223-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16033381
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8223-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16043381
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8223-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16053381
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8223-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_055323.2
Research Use Only
APOBEC3C
Recombinant Protein
E. coli
MNPQIRNPMK AMYPGTFYFQ FKNLWEANDR DETWLCFTVE GIKRRSVVSW KTGVFRNQVD SETHCHAERC FLSWFCDDIL SPNTKYQVTW YTSWSPCPDC AGEVAEFLAR HSNVNLTIFT ARLYYFQYPC YQEGLRSLSQ EGVAVEIMDY EDFKYCWENF VYNDNEPFKP WKGLKTNFRL LKRRLRESLQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
27350
Not determined.
Full Length of BC011739
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol