Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5664-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916829
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001180218.1
DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3A Protein
Research Use Only
APOBEC3A
Recombinant Protein
E. coli
MEASPASGPR HLMDPHIFTS NFNNGIGRHK TYLCYEVERL DNGTSVKMDQ HRGFLHNQAK NLLCGFYGRH AELRFLDLVP SLQLDPAQIY RVTWFISWSP CFSWGCAGEV RAFLQENTHV RLRIFAARIY DYDPLYKEAL QMLRDAGAQV SIMTYDEFKH CWDTFVDHQG CPFQPWDGLD EHSQALSGRL RAILQNQGN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100913187
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol