missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human DLX3 Protein

A cDNA sequence encoding the DLX3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11672-20ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15907998

  • 212.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

DLX3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSGSFDR KLSSILTDIS SSLSCHAGSK DSPTLPESSV TDLGYYSAPQ HDYYSGQPYG QTVNPYTYHH QFNLNGLAGT GAYSPKSEYT YGASYRQYGA YREQPLPAQD PVSVKEEPEA EVRMVNGKPK KVRKPRTIYS SYQLAALQRR FQKAQYLALP ERAELAAQLG LTQTQVKIWF QNRRSKFKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
DLX3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales