Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DLST Protein
A cDNA sequence encoding the DLST was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 6210.00€
Especificaciones
Nombre | DLST Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15987988
|
enQuireBio™
QP11671-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15967988
|
enQuireBio™
QP11671-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15977988
|
enQuireBio™
QP11671-1MG |
1 mg |
6210.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
DLST Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
DLST (0.74 mg/ml) is supplied in 20mM HEPES buffer pH 8.0, 200mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MLSRSRCVSR AFSRSLSAFQ KGNCPLGRRS LPGVSLCQGP GYPNSRKVVI NNSVFSVRFF RTTAVCKDDL VTVKTPAFAE SVTEGDVRWE KAVGDTVAED EVVCEIETDK TSVQVPSPAN GVIEALLVPD GGKVEGGTPL FTLRKTGAAP AKAKPAEAPA AAAPKAEPTA AAVPPPAAPI PTQMPPVPSP SQPPSGKPVS AVKPTVAPPL AEPGAGKGLR SEHREKMNRM RQRIAQRLKE AQNTCAMLTT FNEIDMSNIQ EMRARHKEAF LKKHNLKLGF MSAFVKASAF ALQEQPVVNA VIDDTTKEVV YRDYIDISVA VATPRGLVVP VIRNVEAMNF ADIERTITEL GEKARKNELA IEDMDGGTFT ISNGGVFGSL FGTPIINPPQ SAILGMHGIF DRPVAIGGKV EVRPMMYVAL TYDHRLIDGR EAVTFLRKIK AAVEDPRVLL LDL | |
DLST purity was found to be greater than 75% as determined by SDS-PAGE. |