Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dihydropyrimidinase-related protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dihydropyrimidinase-related protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001014809.1
ID de gen (Entrez) 1400
Nombre Dihydropyrimidinase-related protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16039760
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7611-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16059760
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7611-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16049760
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7611-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16069760
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7611-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16079760
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7611-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16089760
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7611-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001014809.1
Dihydropyrimidinase-related protein 1
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1400
Research Use Only
CRMP1
Recombinant Protein
E. coli
MSYQGKKSIP HITSDRLLIK GGRIINDDQS LYADVYLEDG LIKQIGENLI VPGGVKTIEA NGRMVIPGGI DVNTYLQKPS QGMTAADDFF QGTRAALVGG TTMIIDHVVP EPGSSLLTSF EKWHEAADTK SCCDYSLHVD ITSWYDGVRE ELEVLVQDKG VNSFQVYMAY KDVYQMSDSQ LYEAFTFLKG LGAVILVHAE NGDLIAQEQK RILEMGITGP EGHALSRPEE LEAEAVFRAI TIAGRINCPV YITKVMSKSA ADIIALARKK GPLVFGEPIA ASLGTDGTHY WSKNWAKAAA FVTSPPLSPD PTTPDYLTSL LACGDLQVTG SGHCPYSTAQ KAVGKDNFTL IPEGVNGIEE RMTVVWDKAV ATGKMDENQF VAVTSTNAAK IFNLYPRKGR IAVGSDADVV IWDPDKLKTI TAKSHKSAVE YNIFEGMECH GSPLVVISQG KIVFEDGNIN VNKGMGRFIP RKAFPEHLYQ RVKIRNKVFG LQGVSRGMYD GPVYEVPATP KYATPAPSAK SSPSKHQPPP IRNLHQSNFS LSGAQIDDNN PRRTGHRIVA PPGGRSNITS LG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications