Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Diamine acetyltransferase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Diamine acetyltransferase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8424-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054541
Cantidad Precio
1 160.00€ / 10 microgramos
10 148.99€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
16-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_002961.1
Diamine acetyltransferase 1 Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
6303
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SAT1
Recombinant Protein
E. coli
VIRPATAADC SDILRLIKEL AKYEYMEEQV ILTEKDLLED GFGEHPFYHC LVAEVPKEHW TPEGHSIVGF AMYYFTYDPW IGKLLYLEDF FVMSDYRGFG IGSEILKNLS QVAMRCRCSS MHFLVAEWNE PSINFYKRRG ASDLSSEEGW RLFKIDKEYL LKMATEE