Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHRS9 Protein
A cDNA sequence encoding the DHRS9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | DHRS9 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15957968
|
enQuireBio™
QP11666-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937968
|
enQuireBio™
QP11666-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15947968
|
enQuireBio™
QP11666-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
DHRS9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The DHRS9 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMRKGKL KIEDITDKYI FITGCDSGFG NLAARTFDKK GFHVIAACLT ESGSTALKAE TSERLRTVLL DVTDPENVKR TAQWVKNQVG EKGLWGLINN AGVPGVLAPT DWLTLEDYRE PIEVNLFGLI SVTLNMLPLV KKAQGRVINV SSVGGRLAIV GGGYTPSKYA VEGFNDSLRR DMKAFGVHVS CIEPGLFKTN LADPVKVIEK KLAIWEQLSP DIKQQYGEGY IEKSLDKLKG NKSYVNMDLS PVVECMDHAL TSLFPKTHYA AGKDAKIFWI PLSHMPAALQ DFLLLKQKAE LANPKAV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |