Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHRS4 Protein
A cDNA sequence encoding the DHRS4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Especificaciones
Nombre DHRS4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15907968
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11665-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15927968
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11665-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15917968
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11665-50UG
50 μg
1665.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
DHRS4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The DHRS4 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMHKAGL LGLCARAWNS VRMASSGMTR RDPLANKVAL VTASTDGIGF AIARRLAQDG AHVVVSSRKQ QNVDQAVATL QGEGLSVTGT VCHVGKAEDR ERLVATAVKL HGGIDILVSN AAVNPFFGSI MDVTEEVWDK TLDINVKAPA LMTKAVVPEM EKRGGGSVVI VSSIAAFSPS PGFSPYNVSK TALLGLTKTL AIELAPRNIR VNCLAPGLIK TSFSRMLWMD KEKEESMKET LRIRRLGEPE DCAGIVSFLC SEDASYITGE TVVVGGGTPS RL
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.