missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DGCR6 Protein
A cDNA sequence encoding the DGCR6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | DGCR6 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15967958
|
enQuireBio™
QP11663-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15957958
|
enQuireBio™
QP11663-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15947958
|
enQuireBio™
QP11663-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
DGCR6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
DGCR6 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMERYAGA LEEVADGARQ QERHYQLLSA LQSLVKELPS SFQQRLSYTT LSDLALALLD GTVFEIVQGL LEIQHLTEKS LYNQRLRLQN EHRVLRQALR QKHQEAQQAC RPHNLPVLQA AQQRELEAVE HRIREEQRAM DQKIVLELDR KVADQQSTLE KAGVAGFYVT TNPQELMLQM NLLELIRKLQ QRGCWAGKAA LGLGGPWQLP AAQCDQKGSP VPP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |