Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Desmoglein-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Desmoglein-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
183.00€ - 1926.00€
Especificaciones
Nombre Desmoglein-3 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15928879 Ver documentos enQuireBio™
QP5948-EC-100UG
100 μg 437.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15938879 Ver documentos enQuireBio™
QP5948-EC-10UG
10 μg 183.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15948879 Ver documentos enQuireBio™
QP5948-EC-1MG
1 mg 1926.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15958879 Ver documentos enQuireBio™
QP5948-EC-200UG
200 μg 726.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15968879 Ver documentos enQuireBio™
QP5948-EC-500UG
500 μg 1210.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15978879 Ver documentos enQuireBio™
QP5948-EC-50UG
50 μg 253.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Desmoglein-3 Protein
His-SUMO
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001935.2
Recombinant Protein
E. coli
EWVKFAKPCR EGEDNSKRNP IAKITSDYQA TQKITYRISG VGIDQPPFGI FVVDKNTGDI NITAIVDREE TPSFLITCRA LNAQGLDVEK PLILTVKILD INDNPPVFSQ QIFMGEIEEN SASNSLVMIL NATDADEPNH LNSKIAFKIV SQEPAGTPMF LLSRNTGEVR TLTNSLDREQ ASSYRLVVSG ADKDGEGLST QCECNIKVKD VNDNFPMFRD SQYSARIEEN ILSSELLRFQ VTDLDEEYTD NWLAVYFFTS GNEGNWFEIQ TDPRTNEGIL KVVKALDYEQ LQSVKLSIAV KNKAEFHQSV ISRYRVQSTP VTIQVINVRE GIAFRPASKT FTVQKGISSK KLVDYILGTY QAIDEDTNKA ASNVKYVMGR NDGGYLMIDS KTAEIKFVKN MNRDSTFIVN KTITAEVLAI DEYTGKTSTG TVYVRVPDFN DNCPTAVLEK DAVCSSSPSV VVSARTLNNR YTGPYTFALE DQPVKLPAVW SITTLNATSA LLRAQEQIPP GVYHISLVLT DSQNNRCEMP RSLTLEVCQC DNRGICGTSY PTTSPGTRYG RPHSGR
1830
Dsg3