Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Desmoglein-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Desmoglein-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5948-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15938879
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001935.2
Desmoglein-3 Protein
Research Use Only
Dsg3
Recombinant Protein
E. coli
EWVKFAKPCR EGEDNSKRNP IAKITSDYQA TQKITYRISG VGIDQPPFGI FVVDKNTGDI NITAIVDREE TPSFLITCRA LNAQGLDVEK PLILTVKILD INDNPPVFSQ QIFMGEIEEN SASNSLVMIL NATDADEPNH LNSKIAFKIV SQEPAGTPMF LLSRNTGEVR TLTNSLDREQ ASSYRLVVSG ADKDGEGLST QCECNIKVKD VNDNFPMFRD SQYSARIEEN ILSSELLRFQ VTDLDEEYTD NWLAVYFFTS GNEGNWFEIQ TDPRTNEGIL KVVKALDYEQ LQSVKLSIAV KNKAEFHQSV ISRYRVQSTP VTIQVINVRE GIAFRPASKT FTVQKGISSK KLVDYILGTY QAIDEDTNKA ASNVKYVMGR NDGGYLMIDS KTAEIKFVKN MNRDSTFIVN KTITAEVLAI DEYTGKTSTG TVYVRVPDFN DNCPTAVLEK DAVCSSSPSV VVSARTLNNR YTGPYTFALE DQPVKLPAVW SITTLNATSA LLRAQEQIPP GVYHISLVLT DSQNNRCEMP RSLTLEVCQC DNRGICGTSY PTTSPGTRYG RPHSGR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1830
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol