Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Desmin Protein
A cDNA sequence encoding the Desmin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre Desmin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15937958
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11662-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15927958
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11662-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15917958
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11662-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Desmin Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
Desmin was lyophilized from a 1 mg/ml solution containing 30mM Tris-HCl pH 8.0, 9.5M urea, 2mM DTT, 2mM EDTA and 10mM methylammonium chloride.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSQAYSSSQR VSSYRRTFGG APGFPLGSPL SSPVFPRAGF GSKGSSSSVT SRVYQVSRTS GGAGGLGSLR ASRLGTTRTP SSYGAGELLD FSLADAVNQE FLTTRTNEKV ELQELNDRFA NYIEKVRFLE QQNAALAAEV NRLKGREPTR VAELYEEELR ELRRQVEVLT NQRARVDVER DNLLDDLQRL KAKLQEEIQL KEEAENNLAA FRADVDAATL ARIDLERRIE SLNEEIAFLK KVHEEEIREL QAQLQEQQVQ VEMDMSKPDL TAALRDIRAQ YETIAAKNIS EAEEWYKSKV SDLTQAANKN NDALRQAKQE MMEYRHQIQS YTCEIDALKG TNDSLMRQMR ELEDRFASEA SGYQDNIARL EEEIRHLKDE MARHLREYQD LLNVKMALDV EIATYRKLLE GEESRINLPI QTYSALNFRE TSPEQRGSEV HTKKTVMIKT IETRDGEVVS EATQQQHEVL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.