missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Desert hedgehog Protein
A DNA sequence encoding the Human Desert hedgehog protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1830.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_066382.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 50846 |
Nombre | Desert hedgehog Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953018
|
enQuireBio™
QP10185-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943018
|
enQuireBio™
QP10185-EC-25UG |
25 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923018
|
enQuireBio™
QP10185-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933018
|
enQuireBio™
QP10185-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_066382.1 | |
Desert hedgehog Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IIGPGRGPVG RRRYARKQLV PLLYKQFVPG VPERTLGASG PAEGRVARGS ERFRDLVPNY NPDIIFKDEE NSGADRLMTE RCKERVNALA IAVMNMWPGV RLRVTEGWDE DGHHAQDSLH YEGRALDITT SDRDRNKYGL LARLAVEAGF DWVYYESRNH VHVSVKADNS LAVRAGG | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
50846 | |
Research Use Only | |
DHH | |
The ED50 as determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by C3H10T1/2(CCL-226) cells is 15-45 ug/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized |