Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Density-regulated Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Density-regulated protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5928-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918739
  • 437.00€ / 100 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_003668.2
Density-regulated Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
8562
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
DENR
Recombinant Protein
E. coli
AADISESSGA DCKGDPRNSA KLDADYPLRV LYCGVCSLPT EYCEYMPDVA KCRQWLEKNF PNEFAKLTVE NSPKQEAGIS EGQGTAGEEE EKKKQKRGGR GQIKQKKKTV PQKVTIAKIP RAKKKYVTRV CGLATFEIDL KEAQRFFAQK FSCGASVTGE DEIIIQGDFT DDIIDVIQEK WPEVDDDSIE DLGEVKK
Videos