Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dehydrogenase/reductase SDR family member 7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dehydrogenase/reductase SDR family member 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8296-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053851
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001309209.1
Dehydrogenase/reductase SDR family member 7 Protein
Research Use Only
DHRS7
Recombinant Protein
E. coli
DGDLTLLWAE WQGRRPEWEL TDMVVWVTGA SSGIGEELAY QLSKLGVSLV LSARRVHELE RVKRRCLENG NLKEKDILVL PLDLTDTGSH EAATKAVLQE FGRIDILVNN GGMSQRSLCM DTSLDVYRKL IELNYLGTVS LTKCVLPHMI ERKQGKIVTV NSILGIISVP LSIGYCASKH ALRGFFNGLR TELATYPGII VSNICPGPVQ SNIVENSLAG EVTKTIGNNG DQSHKMTTSR CVRLMLISMA NDLKEVWISE QPFLLVTYLW QYMPTWAWWI TNKMGKKRIE NFKSGVDADS SYFKIFKTKH D
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51635
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol