Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DEFB118 Protein
A cDNA sequence encoding the DEFB118 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 117285
Nombre DEFB118 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen DEFB118
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15977818
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11618-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15967818
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11618-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15957818
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11618-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
117285
Research Use Only
DEFB118
Human
His
DEFB118 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
DEFB118 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSYSGEKKC WNRSGHCRKQ CKDGEAVKDT CKNLRACCIP SNEDHRRVPA TSPTPLSDST PGIIDDILTV RFTTDYFEVS SKKDMVEESE AGRGTETSLP NVHHSS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.