missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Death domain-associated protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Death domain-associated protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8355-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16084191

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001135441.1
Death domain-associated protein 1
Research Use Only
DAXX
Recombinant Protein
E. coli
MATANSIIVL DDDDEDEAAA QPGPSHPLPN AASPGAEAPS SSEPHGARGS SSSGGKKCYK LENEKLFEEF LELCKMQTAD HPEVVPFLYN RQQRAHSLFL ASAEFCNILS RVLSRARSRP AKLYVYINEL CTVLKAHSAK KKLNLAPAAT TSNEPSGNNP PTHLSLDPTN AENTASQSPR TRGSRRQIQR LEQLLALYVA EIRRLQEKEL DLSELDDPDS AYLQEARLKR KLI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1616
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales