Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Death domain-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Death domain-associated protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8355-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044191
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001135441.1
Death domain-associated protein 1
Research Use Only
DAXX
Recombinant Protein
E. coli
MATANSIIVL DDDDEDEAAA QPGPSHPLPN AASPGAEAPS SSEPHGARGS SSSGGKKCYK LENEKLFEEF LELCKMQTAD HPEVVPFLYN RQQRAHSLFL ASAEFCNILS RVLSRARSRP AKLYVYINEL CTVLKAHSAK KKLNLAPAAT TSNEPSGNNP PTHLSLDPTN AENTASQSPR TRGSRRQIQR LEQLLALYVA EIRRLQEKEL DLSELDDPDS AYLQEARLKR KLI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1616
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol