Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDR1 Protein
A cDNA sequence encoding the DDR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | DDR1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917798
|
enQuireBio™
QP11610-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937798
|
enQuireBio™
QP11610-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927798
|
enQuireBio™
QP11610-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
DDR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
DDR1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
DMKGHFDPAK CRYALGMQDR TIPDSDISAS SSWSDSTAAR HSRLESSDGD GAWCPAGSVF PKEEEYLQVD LQRLHLVALV GTQGRHAGGL GKEFSRSYRL RYSRDGRRWM GWKDRWGQEV ISGNEDPEGV VLKDLGPPMV ARLVRFYPRA DRVMSVCLRV ELYGCLWRDG LLSYTAPVGQ TMYLSEAVYL NDSTYDGHTV GGLQYGGLGQ LADGVVGLDD FRKSQELRYV WPGYDYVGWS NHSFSSGYVE MEFEFDRLRA FQAMQVHCNN MHTLGARLPG GVECRFRRGP AMAWEGEPMR HNLGGNLGDP RARAVSVPLG GRVARFLQCR FLFAGPWLLF SEISFISDVV NNSSPALGGT FPPAPWWPPG PPPTNFSSLE LEPRGQQPVA KAEGSPTALE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG KHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |