Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDOST / OST48 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DDOST / OST48, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8493-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16094921
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002941.1
DDOST / OST48 Protein
Research Use Only
DDOST
Recombinant Protein
E. coli
SHLAKVTAEV VLAHLGGGST SRATSFLLAL EPELEARLAH LGVQVKGEDE EENNLEVRET KIKGKSGRFF TVKLPVALDP GAKISVIVET VYTHVLHPYP TQITQSEKQF VVFEGNHYFY SPYPTKTQTM RVKLASRNVE SYTKLGNPTR SEDLLDYGPF RDVPAYSQDT FKVHYENNSP FLTITSMTRV IEVSHWGNIA VEENVDLKHT GAVLKGPFSR YDYQRQPDSG ISSIRSFKTI LPAAAQDVYY RDEIGNVSTS HLLILDDSVE MEIRPRFPLF GGWKTHYIVG YNLPSYEYLY NLGDQYALKM RFVDHVFDEQ VIDSLTVKII LPEGAKNIEI DSPYEISRAP DELHYTYLDT FGRPVIVAYK KNLVEQHIQD IVVH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6184
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol