Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCXR / HCR2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DCXR / HCR2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7792-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16060831
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001182147.1
DCXR / HCR2 Protein
Research Use Only
DCXR
Recombinant Protein
E. coli
MELFLAGRRV LVTGAGKGIG RGTVQALHAT GARVVAVSRT QADLDSLVRE CPGIEPVCVD LGDWEATERA LGSVGPVDLL VNNAAVALLQ PFLEVTKEAF DRSFEVNLRA VIQVSQIVAR GLIARGVPGA IVNVSSQCSQ RAVTNHSVYC STKGALDMLT KVMALELGPH KIRVNAVNPT VVMTSMGQAT WSDPHKAKTM LNRIPLGKFA EVEHVVNAIL FLLSDRSGMT TGSTLPVEGG FWAC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
51181
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol