Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCXR / HCR2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DCXR / HCR2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7792-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040831
  • 160.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001182147.1
DCXR / HCR2 Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
51181
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
DCXR
Recombinant Protein
E. coli
MELFLAGRRV LVTGAGKGIG RGTVQALHAT GARVVAVSRT QADLDSLVRE CPGIEPVCVD LGDWEATERA LGSVGPVDLL VNNAAVALLQ PFLEVTKEAF DRSFEVNLRA VIQVSQIVAR GLIARGVPGA IVNVSSQCSQ RAVTNHSVYC STKGALDMLT KVMALELGPH KIRVNAVNPT VVMTSMGQAT WSDPHKAKTM LNRIPLGKFA EVEHVVNAIL FLLSDRSGMT TGSTLPVEGG FWAC