Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCX Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DCX, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000546.2
ID de gen (Entrez) 1641
Nombre DCX Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15978679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5920-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15998679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5920-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15988679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5920-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15908689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5920-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15918689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5920-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15928689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5920-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_000546.2
DCX Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1641
Research Use Only
DCX
Recombinant Protein
E. coli
MKTLPLHSHC TEMQRLLPKL EMLTLGSSFC SLQGEFCQAM DSFTTVSHVG MCEETDASFN VFSPKFQFDR SHCQSLRFHQ NMELDFGHFD ERDKTSRNMR GSRMNGLPSP THSAHCSFYR TRTLQALSNE KKAKKVRFYR NGDRYFKGIV YAVSSDRFRS FDALLADLTR SLSDNINLPQ GVRYIYTIDG SRKIGSMDEL EEGESYVCSS DNFFKKVEYT KNVNPNWSVN VKTSANMKAP QSLASSNSAQ ARENKDFVRP KLVTIIRSGV KPRKAVRVLL NKKTAHSFEQ VLTDITEAIK LETGVVKKLY TLDGKQVTCL HDFFGDDDVF IACGPEKFRY AQDDFSLDEN ECRVMKGNPS ATAGPKASPT PQKTSAKSPG PMRRSKSPAD SANGTSSSQL STPKSKQSPI STPTSPGSLR KHKDLYLPLS LDDSDSLGDS M
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.