Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCX Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DCX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5920-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928689
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000546.2
DCX Protein
Research Use Only
DCX
Recombinant Protein
E. coli
MKTLPLHSHC TEMQRLLPKL EMLTLGSSFC SLQGEFCQAM DSFTTVSHVG MCEETDASFN VFSPKFQFDR SHCQSLRFHQ NMELDFGHFD ERDKTSRNMR GSRMNGLPSP THSAHCSFYR TRTLQALSNE KKAKKVRFYR NGDRYFKGIV YAVSSDRFRS FDALLADLTR SLSDNINLPQ GVRYIYTIDG SRKIGSMDEL EEGESYVCSS DNFFKKVEYT KNVNPNWSVN VKTSANMKAP QSLASSNSAQ ARENKDFVRP KLVTIIRSGV KPRKAVRVLL NKKTAHSFEQ VLTDITEAIK LETGVVKKLY TLDGKQVTCL HDFFGDDDVF IACGPEKFRY AQDDFSLDEN ECRVMKGNPS ATAGPKASPT PQKTSAKSPG PMRRSKSPAD SANGTSSSQL STPKSKQSPI STPTSPGSLR KHKDLYLPLS LDDSDSLGDS M
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1641
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol