Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DBH / Dopamine beta-Hydroxylase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DBH / Dopamine beta-Hydroxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5912-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918629
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000778.3
DBH / Dopamine beta-Hydroxylase Protein
Research Use Only
DBH
Recombinant Protein
E. coli
SAPRESPLPY HIPLDPEGSL ELSWNVSYTQ EAIHFQLLVR RLKAGVLFGM SDRGELENAD LVVLWTDGDT AYFADAWSDQ KGQIHLDPQQ DYQLLQVQRT PEGLTLLFKR PFGTCDPKDY LIEDGTVHLV YGILEEPFRS LEAINGSGLQ MGLQRVQLLK PNIPEPELPS DACTMEVQAP NIQIPSQETT YWCYIKELPK GFSRHHIIKY EPIVTKGNEA LVHHMEVFQC APEMDSVPHF SGPCDSKMKP DRLNYCRHVL AAWALGAKAF YYPEEAGLAF GGPGSSRYLR LEVHYHNPLV IEGRNDSSGI RLYYTAKLRR FNAGIMELGL VYTPVMAIPP RETAFILTGY CTDKCTQLAL PPSGIHIFAS QLHTHLTGRK VVTVLVRDGR EWEIVNQDNH YSPHFQEIRM LKKVVSVHPG DVLITSCTYN TEDRELATVG GFGILEEMCV NYVHYYPQTQ LELCKSAVDA GFLQKYFHLI NRFNNEDVCT CPQASVSQQF TSVPWNSFNR DVLKALYSFA PISMHCNKSS AVRFQGEWNL QPLPKVISTL EEPTPQCPTS QGRSPAGPTV VSIGGGKG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1621
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol