Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human d2hgdh, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) d2hgdh, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7919-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16001591
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001274178.1
d2hgdh, mitochondrial Protein
Research Use Only
d2hgdh
Recombinant Protein
E. coli
LRGAPGAAGS WGRPVGPLAR RGCCSAPGTP EVPLTRERYP VRRLPFSTVS KQDLAAFERI VPGGVVTDPE ALQAPNVDWL RTLRGCSKVL LRPRTSEEVS HILRHCHERN LAVNPQGGNT GMVGGSVPVF DEIILSTARM NRVLSFHSVS GILVCQAGCV LEELSRYVEE RDFIMPLDLG AKGSCHIGGN VATNAGGLRF LRYGSLHGTV LGLEVVLADG TVLDCLTSLR KDNTGYDLKQ LFIGSEGTLG IITTVSILCP PKPRAVNVAF LGCPGFAEVL QTFSTCKGML GEILSAFEFM DAVCMQLVGR HLHLASPVQE SPFYVLIETS GSNAGHDAEK LGHFLEHALG SGLVTDGTMA TDQRKVKMLW ALRERITEAL SRDGYVYKYD LSLPVERLYD IVTDLRARLG PHAKHVVGYG HLGDGNLHLN VTAEAFSPSL LAALEPHVYE WTAGQQGSVS AEHGVGFRKR DVLGYSKPPG ALQLMQQLKA LLDPKGILNP YKTLPSQA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
728294
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol