Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human D-glucuronyl C5-epimerase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) D-glucuronyl C5-epimerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2360.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001311022.1
ID de gen (Entrez) 26035
Nombre D-glucuronyl C5-epimerase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15929869
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6087-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15949869
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6087-EC-1MG
1 mg
2360.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15939869
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6087-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15959869
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6087-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15969869
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6087-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15979869
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6087-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001311022.1
D-glucuronyl C5-epimerase Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
26035
Research Use Only
GLCE
Recombinant Protein
E. coli
NKCSSDKAIQ FPRRSSSGFR VDGFEKRAAA SESNNYMNHV AKQQSEEAFP QEQQKAPPVV GGFNSNVGSK VLGLKYEEID CLINDEHTIK GRREGNEVFL PFTWVEKYFD VYGKVVQYDG YDRFEFSHSY SKVYAQRAPY HPDGVFMSFE GYNVEVRDRV KCISGVEGVP LSTQWGPQGY FYPIQIAQYG LSHYSKNLTE KPPHIEVYET AEDRDKNKPN DWTVPKGCFM ANVADKSRFT NVKQFIAPET SEGVSLQLGN TKDFIISFDL KFLTNGSVSV VLETTEKNQL FTIHYVSNAQ LIAFKERDIY YGIGPRTSWS TVTRDLVTDL RKGVGLSNTK AVKPTKIMPK KVVRLIAKGK GFLDNITIST TAHMAAFFAA SDWLVRNQDE KGGWPIMVTR KLGEGFKSLE PGWYSAMAQG QAISTLVRAY LLTKDHIFLN SALRATAPYK FLSEQHGVKA VFMNKHDWYE EYPTTPSSFV LNGFMYSLIG LYDLKETAGE KLGKEARSLY ERGMESLKAM LPLYDTGSGT IYDLRHFMLG IAPNLARWDY HTTHINQLQL LSTIDESPVF KEFVKRWKSY LKGSRAKHN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.