Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human D-amino-acid oxidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) D-amino-acid oxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001908.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1610 |
Nombre | D-amino-acid oxidase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958609
|
enQuireBio™
QP5910-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998609
|
enQuireBio™
QP5910-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15968609
|
enQuireBio™
QP5910-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988609
|
enQuireBio™
QP5910-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908619
|
enQuireBio™
QP5910-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15978609
|
enQuireBio™
QP5910-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001908.3 | |
D-amino-acid oxidase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1610 | |
Research Use Only | |
DAO | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MRVVVIGAGV IGLSTALCIH ERYHSVLQPL DIKVYADRFT PLTTTDVAAG LWQPYLSDPN NPQEADWSQQ TFDYLLSHVH SPNAENLGLF LISGYNLFHE AIPDPSWKDT VLGFRKLTPR ELDMFPDYGY GWFHTSLILE GKNYLQWLTE RLTERGVKFF QRKVESFEEV AREGADVIVN CTGVWAGALQ RDPLLQPGRG QIMKVDAPWM KHFILTHDPE RGIYNSPYII PGTQTVTLGG IFQLGNWSEL NNIQDHNTIW EGCCRLEPTL KNARIIGERT GFRPVRPQIR LEREQLRTGP SNTEVIHNYG HGGYGLTIHW GCALEAAKLF GRILEEKKLS RMPPSHL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |