Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human D-amino-acid oxidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) D-amino-acid oxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5910-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908609
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001908.3
D-amino-acid oxidase Protein
Research Use Only
DAO
Recombinant Protein
E. coli
MRVVVIGAGV IGLSTALCIH ERYHSVLQPL DIKVYADRFT PLTTTDVAAG LWQPYLSDPN NPQEADWSQQ TFDYLLSHVH SPNAENLGLF LISGYNLFHE AIPDPSWKDT VLGFRKLTPR ELDMFPDYGY GWFHTSLILE GKNYLQWLTE RLTERGVKFF QRKVESFEEV AREGADVIVN CTGVWAGALQ RDPLLQPGRG QIMKVDAPWM KHFILTHDPE RGIYNSPYII PGTQTVTLGG IFQLGNWSEL NNIQDHNTIW EGCCRLEPTL KNARIIGERT GFRPVRPQIR LEREQLRTGP SNTEVIHNYG HGGYGLTIHW GCALEAAKLF GRILEEKKLS RMPPSHL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1610
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol