Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human D-amino acid oxidase activator Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) D-amino acid oxidase activator, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5911-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918619
  • 437.00€ / 100 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001155284.1
D-amino acid oxidase activator Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
267012
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
DAOA
Recombinant Protein
E. coli
MLEKLMGADS LQLFRSRYTL GKIYFIGFQR SILLSKSENS LNSIAKETEE GRETVTRKEG WKRRHEDGYL EMAQRHLQRS LCPWVSYLPQ PYAELEEVSS HVGKVFMARN YEFLAYEASK DRRQPLERMW TCNYNQQKDQ SCNHKEITST KAE
Videos