Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001243222.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3856 |
Nombre | Cytokeratin 8 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16012180
|
enQuireBio™
QP6284-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16032180
|
enQuireBio™
QP6284-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16022180
|
enQuireBio™
QP6284-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042180
|
enQuireBio™
QP6284-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052180
|
enQuireBio™
QP6284-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062180
|
enQuireBio™
QP6284-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001243222.1 | |
Cytokeratin 8 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3856 | |
Research Use Only | |
KRT8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SIRVTQKSYK VSTSGPRAFS SRSYTSGPGS RISSSSFSRV GSSNFRGGLG GGYGGASGMG GITAVTVNQS LLSPLVLEVD PNIQAVRTQE KEQIKTLNNK FASFIDKVRF LEQQNKMLET KWSLLQQQKT ARSNMDNMFE SYINNLRRQL ETLGQEKLKL EAELGNMQGL VEDFKNKYED EINKRTEMEN EFVLIKKDVD EAYMNKVELE SRLEGLTDEI NFLRQLYEEE IRELQSQISD TSVVLSMDNS RSLDMDSIIA EVKAQYEDIA NRSRAEAESM YQIKYEELQS LAGKHGDDLR RTKTEISEMN RNISRLQAEI EGLKGQRASL EAAIADAEQR GELAIKDANA KLSELEAALQ RAKQDMARQL REYQELMNVK LALDIEIATY RKLLEGEESR LESGMQNMSI HTKTTSGYAG GLSSAYGGLT SPGLSYSLGS SFGSGAGSSS FSRTSSSRAV VVKKIETRDG KLVSESSDVL PK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |