Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6284-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16062180
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001243222.1
Cytokeratin 8 Protein
Research Use Only
KRT8
Recombinant Protein
E. coli
SIRVTQKSYK VSTSGPRAFS SRSYTSGPGS RISSSSFSRV GSSNFRGGLG GGYGGASGMG GITAVTVNQS LLSPLVLEVD PNIQAVRTQE KEQIKTLNNK FASFIDKVRF LEQQNKMLET KWSLLQQQKT ARSNMDNMFE SYINNLRRQL ETLGQEKLKL EAELGNMQGL VEDFKNKYED EINKRTEMEN EFVLIKKDVD EAYMNKVELE SRLEGLTDEI NFLRQLYEEE IRELQSQISD TSVVLSMDNS RSLDMDSIIA EVKAQYEDIA NRSRAEAESM YQIKYEELQS LAGKHGDDLR RTKTEISEMN RNISRLQAEI EGLKGQRASL EAAIADAEQR GELAIKDANA KLSELEAALQ RAKQDMARQL REYQELMNVK LALDIEIATY RKLLEGEESR LESGMQNMSI HTKTTSGYAG GLSSAYGGLT SPGLSYSLGS SFGSGAGSSS FSRTSSSRAV VVKKIETRDG KLVSESSDVL PK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3856
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol