missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Cytochrome P450 1A1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytochrome P450 1A1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9092-ye-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16057631

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_000490.1
Cytochrome P450 1A1 Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1543
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CYP1A1
Recombinant Protein
Yeast
MLFPISMSAT EFLLASVIFC LVFWVIRASR PQVPKGLKNP PGPWGWPLIG HMLTLGKNPH LALSRMSQQY GDVLQIRIGS TPVVVLSGLD TIRQALVRQG DDFKGRPDLY TFTLISNGQS MSFSPDSGPV WAARRRLAQN GLKSFSIASD PASSTSCYLE EHVSKEAEVL ISTLQELMAG PGHFNPYRYV VVSVTNVICA ICFGRRYDHN HQELLSLVNL NNNFGEVVGS GNPADFIPIL RYLPNPSLNA FKDLNEKFYS FMQKMVKEHY KTFEKGHIRD ITDSLIEHCQ EKQLDENANV QLSDEKIINI VLDLFGAGFD TVTTAISWSL MYLVMNPRVQ RKIQEELDTV IGRSRRPRLS DRSHLPYMEA FILETFRHSS FVPFTIPHST TRDTSLKGFY IPKGRCVFVN QWQINHDQKL WVNPSEFLPE RFLTPDGAID KVLSEKVIIF GMGKRKCIGE TIARWEVFLF LAILLQRVEF SVPLGVKVDM TPIYGLTMKH ACCEHFQMQL RS
Videos
Documentos